Print…
3-Iodobenzonitrile 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
368600010 368600100
ACRO368600010EA 13.2 EUR
ACRO368600010 ACRO368600100
3-Iodobenzonitrile 97%
3-Iodobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄IN
Ponto de Fusão: 39…44 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079762
Número CAS: 69113-59-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %