4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L01060.09
L01060.18
L01060.09EA
90.7
EUR
L01060.09
L01060.18
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde ≥98%
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 1948-40-9
Molecular Formula: C7H4I2O2
Formula Weight: 373.92
Melting Point: 198-206°
Beilstein Reference: 1283414
Fórmula:
C₇H₄I₂O₂ Ponto de Fusão: 198…206 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014670 Número CAS: 1948-40-9 EINECS: 217-754-3 |