Print…
Iodobenzeno para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20730.0100 8.20730.0250
8.20730.0100EA 120 EUR
8.20730.0100 8.20730.0250
Iodobenzeno para síntese, Sigma-Aldrich®
Iodobenzeno
Fórmula: C₆H₅I
Ponto de ebulição: 188 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 1,838 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001029
Número CAS: 591-50-4
EINECS: 209-719-6
Merck Index: 13,05051
Encomendar
Solubility 0.34 g/l (30 °C) (experimental)
Melting Point -30 °C
Molar Mass 204.01 g/mol
Boiling Point 187 - 189 °C
Vapor Pressure 1.41 hPa (25 °C)
Flash Point 77 °C
Refractive Index 1.6198 (20 °C, 589 nm)
Density 1.83 g/cm3 (20 °C)