Print…
1,3-Diiodobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L17445.06 L17445.14
L17445.06EA 40.8 EUR
L17445.06 L17445.14
1,3-Diiodobenzene ≥98%
1,3-Diiodobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 626-00-6 Molecular Formula: C6H4I2 Formula Weight: 329.91 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-37° Boiling Point: 285° Beilstein Reference: 1904540 MDL No.: MFCD00041731
Fórmula: C₆H₄I₂
Ponto de ebulição: 285 °C
Ponto de Fusão: 35…37 °C
Densidade: 2,470
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041731
Número CAS: 626-00-6
EINECS: 210-921-1