Print…
4-Fluorothiophenol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-4-mercaptobenzene, 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
119650100 119650500
ACRO119650100EA 59.2 EUR
ACRO119650100 ACRO119650500
4-Fluorothiophenol 97%
4-Fluorothiophenol
Fórmula: C₆H₅FS
Peso Molecular: 128.17 g/mol
Ponto de ebulição: 164 °C (1013 hPa)
Ponto de Inflamação: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004846
Número CAS: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
UN: 1228
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure