Pentafluorophenol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15574.06
A15574.14
A15574.22
A15574.06EA
43.2
EUR
A15574.06
A15574.14
A15574.22
Pentafluorophenol ≥99%
Pentafluorophenol
Purity: 99%
CAS No.: 771-61-9
Molecular Formula: C6HF5O
Formula Weight: 184.06
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4270
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 143°
Beilstein Reference: 1912584
MDL No.: MFCD00002156
Fórmula:
C₆HF₅O Ponto de ebulição: 143 °C Ponto de Fusão: 32…36 °C Densidade: 1,757 Ponto de Inflamação: 72 °C (161 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002156 Número CAS: 771-61-9 EINECS: 212-235-8 UN: 3261 ADR: 8,II |