Print…
Pentafluorophenol 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
147130050 147130100 147131000
ACRO147130050EA 34.1 EUR
ACRO147130050 ACRO147130100 ACRO147131000
Pentafluorophenol 99+%
Pentafluorophenol
Fórmula: C₆HF₅O
Ponto de ebulição: 143 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 34…36 °C
Densidade: 1,75 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002156
Número CAS: 771-61-9
EINECS: 212-235-8
UN: 2923
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to off-white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %