Print…
4-Fluorofenol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
A11945.14 A11945.22 A11945.36
A11945.14EA 40.8 EUR
A11945.14 A11945.22 A11945.36
4-Fluorofenol ≥99%
4-Fluorofenol
Purity: 99% CAS No.: 371-41-5 Molecular Formula: C6H5FO Formula Weight: 112.10 Flash Point: 68°(154°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 185-188° Beilstein Reference: 1362752 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00002316
Fórmula: C₆H₅FO
Peso Molecular: 112.1 g/mol
Ponto de ebulição: 185…188 °C
Ponto de Fusão: 44…50 °C
Densidade: 1.22
Ponto de Inflamação: 68 °C (154 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002316
Número CAS: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
UN: 2923
ADR: 8 III