Print…
4-Fluorofenol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
119560250 119561000
ACRO119560250EA 35.3 EUR
ACRO119560250 ACRO119561000
4-Fluorofenol 99%
4-Fluorofenol
Fórmula: C₆H₅FO
Peso Molecular: 112.1 g/mol
Ponto de ebulição: 185
Ponto de Fusão: 44…49 °C
Ponto de Inflamação: 68
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002316
Número CAS: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Yellow to beige to pink Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 49 °C
GC ≥98.5 %