Print…
3-Fluoro-4-nitrophenol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
303370050 303370010
ACRO303370050EA 102 EUR
ACRO303370050 ACRO303370010
3-Fluoro-4-nitrophenol 99%
3-Fluoro-4-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄FNO₃
Peso Molecular: 157.1 g/mol
Ponto de Fusão: 92…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041251
Número CAS: 394-41-2
EINECS: 206-895-6
UN: 2811
Encomendar
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 95 °C
GC ≥98.5 %