5-Fluoro-2-nitrophenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12568.09
A12568.18
A12568.30
A12568.09EA
37.1
EUR
A12568.09
A12568.18
A12568.30
5-Fluoro-2-nitrophenol ≥98%
5-Fluoro-2-nitrophenol
Purity: 98%
CAS No.: 446-36-6
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Flash Point: 91°(195°F)
Melting Point: 30-36°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1870311
MDL No.: MFCD00007107
Fórmula:
C₆H₄FNO₃ Ponto de ebulição: 260 °C Ponto de Fusão: 30…36 °C Ponto de Inflamação: 91 °C (195 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007107 Número CAS: 446-36-6 EINECS: 207-168-6 |