Print…
5-Fluoro-2-nitrophenol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
241970250 241971000
ACRO241970250EA 63.4 EUR
ACRO241970250 ACRO241971000
5-Fluoro-2-nitrophenol 99%
5-Fluoro-2-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄FNO₃
Ponto de ebulição: 260 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 32…35 °C
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007107
Número CAS: 446-36-6
EINECS: 207-168-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow to orange-brown Powder or crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 35 °C
GC ≥98.5 %