2-Fluoro-4-nitrophenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13134.06
A13134.14
A13134.06EA
82
EUR
A13134.06
A13134.14
2-Fluoro-4-nitrophenol ≥98%
2-Fluoro-4-nitrophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 403-19-0
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Melting Point: 117-121°
Beilstein Reference: 1944995
Fórmula:
C₆H₄FNO₃ Ponto de Fusão: 117…121 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051970 Número CAS: 403-19-0 |