2-Fluoro-6-nitrophenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L08851.03
L08851.06
L08851.03EA
65.4
EUR
L08851.03
L08851.06
2-Fluoro-6-nitrophenol ≥98%
2-Fluoro-6-nitrophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 1526-17-6
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Melting Point: 91-94°
Beilstein Reference: 1870307
Fórmula:
C₆H₄FNO₃ Ponto de Fusão: 91…94 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042446 Número CAS: 1526-17-6 EINECS: 216-199-4 |