3,5-Difluorophenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A15177.06
A15177.14
A15177.06EA
80.5
EUR
A15177.06
A15177.14
3,5-Difluorophenol ≥98%
3,5-Difluorophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 2713-34-0
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 70°(158°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 65-68°/1mm
Beilstein Reference: 2078616
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002255
Fórmula:
C₆H₄F₂O Ponto de ebulição: 65…68 °C (1 mmHg) Ponto de Fusão: 51…55 °C Densidade: 1,566 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 70 °C (158 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002255 Número CAS: 2713-34-0 UN: 3261 ADR: 8,II |