Print…
3,4-Difluorophenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A12596.06 A12596.14 A12596.22
A12596.06EA 35.6 EUR
A12596.06 A12596.14 A12596.22
3,4-Difluorophenol ≥98%
3,4-Difluorophenol
Purity: 98% CAS No.: 2713-33-9 Molecular Formula: C6H4F2O Formula Weight: 130.09 Flash Point: 57°(134°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 84-86°/20mm Beilstein Reference: 2081085 UN No.: 2921 MDL No.: MFCD00010315
Fórmula: C₆H₄F₂O
Peso Molecular: 130.09 g/mol
Ponto de ebulição: 84…86 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 34…38 °C
Ponto de Inflamação: 57 °C (134 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010315
Número CAS: 2713-33-9
EINECS: 424-300-1
UN: 2921
ADR: 8 II