3-Fluoroanisole ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Fluoro-3-methoxybenzene
A10931.09
A10931.14
A10931.18
A10931.30
A10931.09EA
34.4
EUR
A10931.09
A10931.14
A10931.18
A10931.30
3-Fluoroanisole ≥99%
3-Fluoroanisole
Purity: 99%
CAS No.: 456-49-5
Molecular Formula: C7H7FO
Formula Weight: 126.13
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4890
Melting Point: -35°
Boiling Point: 158-159°
Beilstein Reference: 1858895
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000335
Fórmula:
C₇H₇FO Ponto de ebulição: 158…159 °C Ponto de Fusão: –35 °C Densidade: 1,104 Ponto de Inflamação: 43 °C (109 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000335 Número CAS: 456-49-5 EINECS: 207-267-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...