3,4-Difluoroanisole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12474.06
A12474.14
A12474.06EA
30.6
EUR
A12474.06
A12474.14
3,4-Difluoroanisole ≥98%
3,4-Difluoroanisole
Purity: 98%
CAS No.: 115144-40-6
Molecular Formula: C7H6F2O
Formula Weight: 144.12
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4680
Beilstein Reference: 6717610
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00010730
Fórmula:
C₇H₆F₂O Peso Molecular: 144.12 g/mol Ponto de ebulição: 139 Ponto de Fusão: –30 °C Densidade: 1.214 Ponto de Inflamação: 55 °C (131 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010730 Número CAS: 115144-40-6 UN: 1993 ADR: 3 III |