Print…
(Trifluoromethoxy)benzene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B25658.14 B25658.22
B25658.14EA 56.1 EUR
B25658.14 B25658.22
(Trifluoromethoxy)benzene ≥99%
(Trifluoromethoxy)benzene
Purity: 99% CAS No.: 456-55-3 Molecular Formula: C7H5F3O Formula Weight: 162.11 Flash Point: 12°(53°F) Refractive Index: 1.4060 Odour: Aromatic Boiling Point: 102-104° Beilstein Reference: 2043132 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00040832
Fórmula: C₇H₅F₃O
Ponto de ebulição: 102…104 °C
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 1,226
Ponto de Inflamação: 12 °C (53 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040832
Número CAS: 456-55-3
EINECS: 207-269-5
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=faf76f9047ed23a3eb2a61f855972f76a124b68f&vid=a016508dad7369160c1bbf2e340b9782ac2b4ec4&prid=web&clid=SAPDAM