Print…
Reagente de Sanger, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
42085-250G 42085-50G
SIAL42085-250GEA 541 EUR
SIAL42085-250G SIAL42085-50G
Reagente de Sanger, Sigma-Aldrich®
Reagente de Sanger
Fórmula: C₆H₃FN₂O₄
Ponto de ebulição: 296 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 24…26 °C
Densidade: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007056
Número CAS: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04199