Print…
Reagente de Sanger 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
A11871.14 A11871.06 A11871.22
A11871.14EA 95.4 EUR
A11871.14 A11871.06 A11871.22
Reagente de Sanger 99
Reagente de Sanger
Purity: 99% CAS No.: 70-34-8 Molecular Formula: C6H3FN2O4 Formula Weight: 186.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5690 Melting Point: 24-30° Boiling Point: 296° Beilstein Reference: 398632 Merck Reference: 14,4172 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007056
Fórmula: C₆H₃FN₂O₄
Peso Molecular: 186.1 g/mol
Ponto de ebulição: 296 °C
Ponto de Fusão: 24…30 °C
Densidade: 1.482
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007056
Número CAS: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04199