Print…
Reagente de Sanger 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
117030050 117030250 117031000 117035000
ACRO117030050EA 39.9 EUR
ACRO117030050 ACRO117030250 ACRO117031000 ACRO117035000
Reagente de Sanger 98%
Reagente de Sanger
Fórmula: C₆H₃FN₂O₄
Peso Molecular: 186.1 g/mol
Ponto de ebulição: 296 °C
Ponto de Fusão: 23…26 °C
Densidade: 1.48 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007056
Número CAS: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,04199
Encomendar
Appearance Yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5675 to 1.5705 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.05 %
Suitability (for precip. of Fe, etc.) Passes test