1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene, 3,4,5-Trifluoronitrobenzene
L20302.06
L20302.14
L20302.06EA
84.8
EUR
L20302.06
L20302.14
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene 99%
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 66684-58-0
Molecular Formula: C6H2F3NO2
Formula Weight: 177.08
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4860
Beilstein Reference: 2455018
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00456803
Fórmula:
C₆H₂F₃NO₂ Peso Molecular: 177.08 g/mol Densidade: 1.52 Ponto de Inflamação: 75 °C (167 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00456803 Número CAS: 66684-58-0 EINECS: 266-447-0 UN: 2810 ADR: 6.1 III |