1-Fluoro-4-nitrobenzene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
A11057.36
A11057.0E
A11057.22
A11057.36EA
217
EUR
A11057.36
A11057.0E
A11057.22
1-Fluoro-4-nitrobenzene ≥99%
1-Fluoro-4-nitrobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 350-46-9
Molecular Formula: C6H4FNO2
Formula Weight: 141.10
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5315
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 204-206°
Beilstein Reference: 606923
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007282
Fórmula:
C₆H₄FNO₂ Peso Molecular: 141.1 g/mol Ponto de ebulição: 204…206 °C Ponto de Fusão: 22…24 °C Densidade: 1.330 Ponto de Inflamação: 83 °C (181 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007282 Número CAS: 350-46-9 EINECS: 206-502-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |