Print…
1-Fluoro-4-nitrobenzene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
119491000 119495000
ACRO119491000EA 58.4 EUR
ACRO119491000 ACRO119495000
1-Fluoro-4-nitrobenzene 99%
1-Fluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₄FNO₂
Ponto de ebulição: 205 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 27 °C
Densidade: 1,33 g/cm³
Ponto de Inflamação: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007282
Número CAS: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear yellow to dark brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5302 to 1.5322 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %