Print…
1-Fluoro-2-nitrobenzene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
119480100 119480500 119482500
ACRO119480100EA 20.9 EUR
ACRO119480100 ACRO119480500 ACRO119482500
1-Fluoro-2-nitrobenzene 99%
1-Fluoro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₄FNO₂
Peso Molecular: 141.1 g/mol
Ponto de ebulição: 215 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 9…6 °C
Densidade: 1.335 g/cm³
Ponto de Inflamação: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007048
Número CAS: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5307 to 1.5327 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %