1,3-Difluoro-4-nitrobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,4-Difluoro-1-nitrobenzene, 2,4-Difluoronitrobenzene
A13249.14
A13249.22
A13249.36
A13249.14EA
30.3
EUR
A13249.14
A13249.22
A13249.36
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene ≥98%
1,3-Difluoro-4-nitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 446-35-5
Molecular Formula: C6H3F2NO2
Formula Weight: 159.09
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5130
Melting Point: 9-10°
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 2048034
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007050
Fórmula:
C₆H₃F₂NO₂ Peso Molecular: 159.09 g/mol Ponto de ebulição: 203…204 °C Ponto de Fusão: 9…10 °C Densidade: 1.450 Ponto de Inflamação: 90 °C (194 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007050 Número CAS: 446-35-5 EINECS: 207-167-0 UN: 2810 ADR: 6.1 III |