Print…
4-Fluoro-3-nitroaniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A15371.14 A15371.22 A15371.36
A15371.14EA 41.9 EUR
A15371.14 A15371.22 A15371.36
4-Fluoro-3-nitroaniline ≥98%
4-Fluoro-3-nitroaniline
Purity: 98% CAS No.: 364-76-1 Molecular Formula: C6H5FN2O2 Formula Weight: 156.12 Flash Point: 91°(195°F) Melting Point: 94-98° Beilstein Reference: 2210199 MDL No.: MFCD00007833
Fórmula: C₆H₅FN₂O₂
Peso Molecular: 156.12 g/mol
Ponto de Fusão: 94…98 °C
Densidade: 0.43 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 91 °C (195 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007833
Número CAS: 364-76-1
EINECS: 206-665-5