4-Fluoro-3-nitroaniline 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
168400250
168401000
168400050
ACRO168400250EA
45.1
EUR
ACRO168400250
ACRO168401000
ACRO168400050
4-Fluoro-3-nitroaniline 99%
4-Fluoro-3-nitroaniline
Fórmula:
C₆H₅FN₂O₂ Ponto de Fusão: 96…99 °C Densidade: 0,43 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 91 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007833 Número CAS: 364-76-1 EINECS: 206-665-5 |
Appearance | Ochre Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 96 to 99 °C |
GC | ≥98.5 % |