Print…
4-Fluoroaniline, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
F3800-25G F3800-100G F3800-500G
SIALF3800-25GEA 26.9 EUR
SIALF3800-25G SIALF3800-100G SIALF3800-500G
4-Fluoroaniline, Sigma-Aldrich®
4-Fluoroaniline
Fórmula: C₆H₆FN
Ponto de ebulição: 187 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –1 °C
Densidade: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007829
Número CAS: 371-40-4
EINECS: 206-735-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04196