Print…
4-Fluoroaniline 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
119291000 119295000 119290250
ACRO119291000EA 49.2 EUR
ACRO119291000 ACRO119295000 ACRO119290250
4-Fluoroaniline 98%
4-Fluoroaniline
Fórmula: C₆H₆FN
Ponto de ebulição: 187 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –1,9 °C
Densidade: 1,157 g/cm³
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007829
Número CAS: 371-40-4
EINECS: 206-735-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04196
Encomendar
Appearance Clear light yellow to red-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %