3-Fluoroaniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 372-19-0
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.5440
Odour: Recognizable
Boiling Point: 186-187°
Beilstein Reference: 1305471
UN No.: 2941
MDL No.: MFCD00007758
Fórmula:
C₆H₆FN Ponto de ebulição: 186…187 °C Ponto de Fusão: –2 °C Densidade: 1,156 Ponto de Inflamação: 77 °C (170 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007758 Número CAS: 372-19-0 EINECS: 206-747-0 UN: 2941 ADR: 6.1,III |