Print…
3-Fluoroaniline 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
119280250 119281000
ACRO119280250EA 54.5 EUR
ACRO119280250 ACRO119281000
3-Fluoroaniline 98%
3-Fluoroaniline
Fórmula: C₆H₆FN
Ponto de ebulição: 186 °C (756 mmHg)
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1,15 g/cm³
Ponto de Inflamação: 77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007758
Número CAS: 372-19-0
EINECS: 206-747-0
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %