3,5-Difluoroaniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16528.06
A16528.14
A16528.22
A16528.06EA
53.4
EUR
A16528.06
A16528.14
A16528.22
3,5-Difluoroaniline ≥98%
3,5-Difluoroaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 372-39-4
Molecular Formula: C6H5F2N
Formula Weight: 129.11
Flash Point: 75°(167°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 80°/20mm
Beilstein Reference: 2802286
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007763
Fórmula:
C₆H₅F₂N Ponto de ebulição: 80 °C (20 mmHg) Ponto de Fusão: 37…41 °C Densidade: 1,295 Ponto de Inflamação: 75 °C (167 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007763 Número CAS: 372-39-4 EINECS: 206-752-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |