Print…
2-Fluoroaniline 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
119270250 119271000 119275000
ACRO119270250EA 33.6 EUR
ACRO119270250 ACRO119271000 ACRO119275000
2-Fluoroaniline 99+%
2-Fluoroaniline
Fórmula: C₆H₆FN
Ponto de ebulição: 182…183 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –29 °C
Densidade: 1,151 g/cm³
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007642
Número CAS: 348-54-9
EINECS: 206-478-9
UN: 1992
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %