Print…
2,6-Difluoroaniline 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
188270050 188270250 188271000
ACRO188270050EA 31.6 EUR
ACRO188270050 ACRO188270250 ACRO188271000
2,6-Difluoroaniline 97%
2,6-Difluoroaniline
Fórmula: C₆H₅F₂N
Ponto de ebulição: 51…52 °C (15 mmHg)
Densidade: 1,199 g/cm³
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007655
Número CAS: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
UN: 1992
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %