Print…
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L07924.03 L07924.06
L07924.03EA 34.5 EUR
L07924.03 L07924.06
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid ≥97%
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄FIO₂
Ponto de ebulição: 312 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 122…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042289
Número CAS: 111771-08-5