1-Fluoro-4-iodobenzene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Fluoroiodobenzene
A12008.09
A12008.18
A12008.30
A12008.09EA
48.2
EUR
A12008.09
A12008.18
A12008.30
1-Fluoro-4-iodobenzene ≥99%
1-Fluoro-4-iodobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 352-34-1
Molecular Formula: C6H4FI
Formula Weight: 222.00
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5830
Melting Point: -20°
Boiling Point: 182-184°
Beilstein Reference: 1853970
MDL No.: MFCD00001052
Fórmula:
C₆H₄FI Peso Molecular: 222 g/mol Ponto de ebulição: 182…184 °C Ponto de Fusão: –20 °C Densidade: 1.925 Ponto de Inflamação: 68 °C (154 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001052 Número CAS: 352-34-1 EINECS: 206-522-7 |