Print…
1-Fluoro-4-iodobenzene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoroiodobenzene
204500010 204500050 204500500
ACRO204500010EA 17.5 EUR
ACRO204500010 ACRO204500050 ACRO204500500
1-Fluoro-4-iodobenzene 99%
1-Fluoro-4-iodobenzene
Fórmula: C₆H₄FI
Peso Molecular: 222 g/mol
Ponto de ebulição: 182…184 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 1.925 g/cm³
Ponto de Inflamação: 68 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001052
Número CAS: 352-34-1
EINECS: 206-522-7
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %