1-Fluoro-3-iodobenzene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Fluoroiodobenzene
A11706.14
A11706.22
A11706.14EA
86.4
EUR
A11706.14
A11706.22
1-Fluoro-3-iodobenzene ≥99%
1-Fluoro-3-iodobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 1121-86-4
Molecular Formula: C6H4FI
Formula Weight: 222.00
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5840
Melting Point: -42°
Boiling Point: 77-78°/19mm
Beilstein Reference: 2039305
MDL No.: MFCD00001044
Fórmula:
C₆H₄FI Peso Molecular: 222 g/mol Ponto de ebulição: 77…78 °C (19 mmHg) Ponto de Fusão: –42 °C Densidade: 1.898 Ponto de Inflamação: 67 °C (152 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001044 Número CAS: 1121-86-4 EINECS: 214-339-9 |