1-Fluoro-3-iodobenzene 99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Fluoroiodobenzene
204480050
204480250
ACRO204480050EA
25.2
EUR
ACRO204480050
ACRO204480250
1-Fluoro-3-iodobenzene 99% estabilizada
1-Fluoro-3-iodobenzene
Fórmula:
C₆H₄FI Ponto de ebulição: 77…78 °C (19 mmHg) Ponto de Fusão: –42 °C Densidade: 1,89 g/cm³ Ponto de Inflamação: 67 °C |
Número MDL :
MFCD00001044 Número CAS: 1121-86-4 EINECS: 214-339-9 |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5830 to 1.5860 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | Copper |