1-Fluoro-2-iodobenzene ≥99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Fluoroiodobenzene
Estabilização:
Stabilised with copper
A12411.14
A12411.22
A12411.36
A12411.14EA
52.6
EUR
A12411.14
A12411.22
A12411.36
1-Fluoro-2-iodobenzene ≥99% estabilizada
1-Fluoro-2-iodobenzene
Stabilized with copper
Purity: 99%
CAS No.: 348-52-7
Molecular Formula: C6H4FI
Formula Weight: 222.00
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5900
Melting Point: -43° to -40°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 2039770
MDL No.: MFCD00001031
Fórmula:
C₆H₄FI Ponto de ebulição: 188…189 °C Ponto de Fusão: –43 °C to –40 °C Densidade: 1,903 Ponto de Inflamação: 71 °C (159 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001031 Número CAS: 348-52-7 EINECS: 206-477-3 |