1,3-Difluoro-4-iodobenzene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2,4-Difluoroiodobenzene, 2,4-Difluoro-1-iodobenzene
A10798.09
A10798.18
A10798.09EA
34.9
EUR
A10798.09
A10798.18
1,3-Difluoro-4-iodobenzene ≥99%
1,3-Difluoro-4-iodobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 2265-93-2
Molecular Formula: C6H3F2I
Formula Weight: 239.99
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5580
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 2081078
MDL No.: MFCD00040151
Fórmula:
C₆H₃F₂I Ponto de ebulição: 175…176 °C Densidade: 2,006 Ponto de Inflamação: 67 °C (152 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040151 Número CAS: 2265-93-2 |