Print…
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A10800.06 A10800.14 A10800.22
A10800.06EA 41.6 EUR
A10800.06 A10800.14 A10800.22
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid ≥98%
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 453-71-4 Molecular Formula: C7H4FNO4 Formula Weight: 185.11 Melting Point: 121-126° Boiling Point: 92°/15mm MDL No.: MFCD00007058
Fórmula: C₇H₄FNO₄
Peso Molecular: 185.11 g/mol
Ponto de ebulição: 92 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 121…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007058
Número CAS: 453-71-4
EINECS: 207-221-3