Print…
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
305060050 305060250
ACRO305060050EA 35.2 EUR
ACRO305060050 ACRO305060250
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 98%
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄FNO₄
Peso Molecular: 185.11 g/mol
Ponto de ebulição: 92 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 120…126 °C
Número MDL : MFCD00007058
Número CAS: 453-71-4
EINECS: 207-221-3
Encomendar
Appearance Light yellow to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 126 °C
GC ≥97.5 %