Print…
5-Fluoroanthranilic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
B21458.03 B21458.06 B21458.14
B21458.03EA 70.8 EUR
B21458.03 B21458.06 B21458.14
5-Fluoroanthranilic acid ≥98%
5-Fluoroanthranilic acid
Purity: 98+% CAS No.: 446-08-2 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Melting Point: 182-184° Beilstein Reference: 2803664
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Ponto de ebulição: 305 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 182…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055566
Número CAS: 446-08-2
EINECS: 207-159-7