Print…
5-Fluoroanthranilic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
308940010 308940050
ACRO308940010EA 51.7 EUR
ACRO308940010 ACRO308940050
5-Fluoroanthranilic acid 97%
5-Fluoroanthranilic acid
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Ponto de ebulição: 305 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 181…185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055566
Número CAS: 446-08-2
EINECS: 207-159-7
Encomendar
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %