Print…
Ácido Pentafluorobenzoico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid
A12396.06 A12396.14
A12396.06EA 30.4 EUR
A12396.06 A12396.14
Ácido Pentafluorobenzoico ≥99%
Ácido Pentafluorobenzoico
Purity: 99% CAS No.: 602-94-8 Molecular Formula: C7HF5O2 Formula Weight: 212.07 Melting Point: 100-104° Boiling Point: 219-221° MDL No.: MFCD00002406
Fórmula: C₇HF₅O₂
Ponto de ebulição: 219…221 °C
Ponto de Fusão: 100…104 °C
Densidade: 1,942 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002406
Número CAS: 602-94-8
EINECS: 210-026-6