Print…
Ácido 4-Fluorobenzoico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A14129.14 A14129.22 A14129.36
A14129.14EA 38.6 EUR
A14129.14 A14129.22 A14129.36
Ácido 4-Fluorobenzoico ≥98%
Ácido 4-Fluorobenzoico
Purity: 98% CAS No.: 456-22-4 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 183-187° Beilstein Reference: 1906922 Merck Reference: 14,4171 MDL No.: MFCD00002530
Fórmula: C₇H₅FO₂
Ponto de ebulição: 254 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 183…187 °C
Densidade: 1,470
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002530
Número CAS: 456-22-4
EINECS: 207-259-0
Merck Index: 14,4171