Print…
Ácido 4-Fluorobenzoico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
156160250 156161000 156165000
ACRO156160250EA 33.8 EUR
ACRO156160250 ACRO156161000 ACRO156165000
Ácido 4-Fluorobenzoico 99%
Ácido 4-Fluorobenzoico
Fórmula: C₇H₅FO₂
Ponto de ebulição: 254 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 184…187 °C
Densidade: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002530
Número CAS: 456-22-4
EINECS: 207-259-0
Merck Index: 13,04198
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 187 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm